Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Højde Polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
Beskrivelse
Lavere udgifter ved opbevaring af forbindelser til små volumen applikationer ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well standardhøjde polypropylen mikroplader. Polypropylen er ideel til opbevaringsplader, fordi det har en lavere bindingskapacitet til at forhindre protein- eller DNA-binding og giver mulighed for fuldstændig prøvegenvinding. Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C. Tilbydes i en række farver for hurtig identifikation af opbevaringsplader.
- Rounded wells are optimized for mixing and sample recovery
- Square rounded wells minimize wicking (capillary action)
- Natural plates for storage identification or storing colorimetric assays
- White plates for luminescent assays
- Black plates for fluorescent assays
- Customized bar coding is available
Tekniske data
Tekniske data
Stregkode | No Barcode |
Certificeringer/compliance | Certified RNase and DNase Free. ANSI Compliant. |
Format | Standard |
Låg | Without Lid |
Oversigt | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
Array | 16 x 24 |
Autoklaverbar | Autoclavable |
Emballage | 25 pk., 100 cs. |
Indbindingstype | Low binding PP |
Produktlinje | Nunc |
Vis mere |
Dokumenter
Product Information
Manuals
Warranties