Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-brønds polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10274021
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Neutral
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Well Shape:
Firkantet afrundet
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Firkantet, rund bund (U-brønd)
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 20
Pakke med 80
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Well Shape Egnet til formålet Pakningsstørrelse
10274021 Neutral Ikke steril Firkantet, rund bund (U-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 120
10139301 Neutral Steril Firkantet, rund bund (U-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 120
10427181 Hvid Ikke steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 120
12601290 Hvid Ikke steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 20
10742563 Sort Ikke steril Firkantet, rund bund (U-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 120
12621480 Sort Ikke steril Firkantet, rund bund (U-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 20
10383072 Blå Ikke steril Firkantet, rund bund (U-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 120
10283483 Sort Steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 80
10572475 Neutral Steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 80
10090263 Sort Ikke steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 80
10765584 Neutral Ikke steril Firkantet afrundet Certificeret kvalitet Pakke med 80
10726554 Hvid Steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10274021 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 264573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10030.00 DKK
    8995.50 DKK / Pakke med 120
    Spare 1034.50 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Spar på omkostningerne ved opbevaring af forbindelser til små mængder applikationer. Plader har lavere bindingskapacitet, så proteiner eller DNA vil ikke binde, hvilket giver mulighed for fuldstændig prøvegenvinding.
Minimer omkostningerne ved opbevaring af forbindelser til små volumen applikationer. Thermo Scientific™ 384-brønds koniske bund polypropylenplader har en lavere bindingskapacitet, så proteiner eller DNA vil ikke binde, hvilket muliggør fuldstændig prøvegenvinding. Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C. Tilbydes i en række forskellige farver til hurtig identifikation af dine opbevaringsplader.
  • Koniske brønde er til optimal prøvegenvinding
  • Firkantede afrundede brønde minimerer vægen (kapillærvirkning)
  • De mange forskellige farver er til hurtig identifikation af opbevaringsplader
  • Kemisk resistent over for DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel.
Format Standard
Låg Uden låg
Oversigt 384-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 120 sager
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Nunc
Farve Neutral
Produkttype 384-brønds plade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 120μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Firkantet, rund bund (U-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Gold)
nr. pr. sag 120
nr. pr. pakke 20
Mængde 120/Cs.
Regulatorisk status RUO
RNase fri Ja
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard