Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Standard C8 faser
- Octyl-modificerede silicafaser til HPLC
- Ikke endekappet
- Tilgængelige partikelstørrelser 3μ m, 5μ m, 7μ m og 10μ m
- Separationsmekanisme baseret på hydrofobe (van der Waals) interaktioner, mærkbare silanol-interaktioner
- pH-stabilitet ved 20° C for begge typer: 2 –8
- Kulstofindhold afhænger af fase
Tekniske data
Tekniske data
Kolonnekemi | Silica |
Kolonneformat | Analytisk kolonne |
Tværbinding | Octyl |
Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
Til brug med | HPLC |
Funktionalitet/Interaktionstype | Hydrofobisk |
Hydrofobicitet | Ja |
Længde (metrisk) | 125 mm |
Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC-søjle >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion