Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Sulfonsyre EC Ionbytter HPLC-kolonne, 5μ m, 4,6 mm x 125 mm
Artikelnummer. 12462680 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12462680
Brand: Macherey-Nagel™ 720709.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 6,5%; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Ionbytning
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Sulfonsyre
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet 0,15 M (NH4)2HPO
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 stk.
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L9
Stationær fase Sulfonsyre
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 6.5%
Kolonnetype Ionbytning
Endcapped Nej
Fase Ionbytning
Type Analytisk EC-kolonne