Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramide HPLC-søjler
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
Kolonnekemi | Octadecyl |
Kolonneformat | Analytisk kolonne |
Tværbinding | Octadecyl |
Diameter (metrisk) | 2 mm |
Flowhastighed | 1 ml/min |
Til brug med | Til analytisk og præparativ separation af polære og midtpolære forbindelser |
Længde (metrisk) | 125 mm |
Maks. Tryk | 8700 psi (600 bar) |
Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
Partikelform | Kugleformet |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramide HPLC-søjler >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion