Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C8 ec HPLC-kolonner
Artikelnummer. 12438327 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12438327
Brand: Macherey-Nagel™ 760060.20
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekemi Octyl
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octyl
Diameter (metrisk) 2 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Til brug med Til HPLC, GC, TLC , SPE-applikationer
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 1 til 9
Porestørrelse 110Å
Porevolumen 0.9 mL/g
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 10.5%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne
Teknik Analytisk HPLC