Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 14%; Pore Size: 110 Ă…; Column Phase: Reversed Phase
Brand: Macherey-Nagel™ 760263.40
This item is not returnable.
View return policy
Spezifikation
Octadecyl | |
Octadecyl | |
1 mL/min | |
50 mm | |
Acetonitrile/water | |
3 ÎĽm | |
110 Ă… | |
1 Ea. | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
EC Column |
Analytical Column | |
4 mm | |
For Analytical and Preparative Separation of Polar and Midpolar Compounds Applications | |
8700 psi (600 bar) | |
Spherical | |
1 to 9 | |
0.9 mL/g | |
Acetonitrile/water | |
60°C | |
C18 Pyramid | |
14% | |
Yes | |
Stainless Steel | |
Analytical HPLC |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC Columns > I.D.: 4mm; Length: 50mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur