Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytisk HPLC kolonne Artikelnummer.: 12748742
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytisk HPLC kolonne
Artikelnummer. p-8012207 Shop alle Macherey-Nagel produkter
50 mm, 2 mm, Hver
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12748742
Brand: Macherey-Nagel™ 760311.20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 18%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Monomer octadecyl
Diameter (metrisk) 2 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 11
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 HT
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 18%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Analytisk EC-kolonne
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytisk HPLC kolonne >