Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Artikelnummer. 12458307 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12458307
Brand: Macherey-Nagel™ 760004.20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 17,50%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Monomer octadecyl
Diameter (metrisk) 2 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 9
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 17.5%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Analytisk EC-kolonne