Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytisk HPLC kolonne
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 18%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Brand:  Macherey-Nagel™ 760314.46
5185.37 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 12738752
  • 5320.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specifications
Silica
Monomer octadecyl
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110Å
Acetonitril/vand
60 °C
C18 HT
18%
Ja
Analytisk EC-kolonne
Analytisk kolonne
4.6 mm
125 mm
Acetonitril/vand
1 til 11
1 stk.
340 m² /g
L1
Silica
Omvendt fase
Omvendt fase
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytisk HPLC kolonne > ID: 4,6 mm; Længde: 125 mm