Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus kit for transfection-grade plasmid DNA
Purify transfection-grade plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Midi Plus Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast. The Plus kit contains NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation.
395.00 DKK - 5210.00 DKK
Tekniske data
Buffer | Ja |
---|---|
Format | Midi Gravity-flow kolonne |
Isoleringsteknologi | Anionbytningskromatografiteknologi |
RNase | Ja |
Prøvevolumen | <200 ml (høj kopi),< 400 ml (lav kopi) |
Artikelnummer | Brand | Antal reaktioner | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Antal reaktioner | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11942482
|
Macherey-Nagel™
740412.10 |
10 |
969.00 DKK
10 reaktioner |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
12989854
|
Macherey-Nagel™
740412.2 |
2 |
395.00 DKK
2 reaktioner |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
12752663
|
Macherey-Nagel™
740412.50 |
50 |
5210.00 DKK
50 reaktioner |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Features- Proven anion-exchange technology – transfection-grade plasmid DNA
- Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
- Optimized column design – Midi prep in 30 min.
- Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
- Improved silica material – typical yields of 400μg (Midi)
- NucleoBond™ Xtra EF kits contain NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Tekniske data
Ja | |
Anionbytningskromatografiteknologi | |
<200 ml (høj kopi),< 400 ml (lav kopi) | |
400 μg |
Midi Gravity-flow kolonne | |
Ja | |
<300 kbp |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Faresætning
Sikkerhedssætning
Supplerende oplysninger
- NucleoBond Xtra Midi Plus
Signalord
- Fare
Farekategori
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus kit for transfection-grade plasmid DNA