Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus kit for transfection-grade plasmid DNA
Antal reaktioner:
2
10
50
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
2 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivelse
Features
- Proven anion-exchange technology – transfection-grade plasmid DNA
- Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
- Optimized column design – Midi prep in 30 min.
- Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
- Improved silica material – typical yields of 400μg (Midi)
- NucleoBond™ Xtra EF kits contain NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Ja |
| Format | Midi Gravity-flow kolonne |
| Isoleringsteknologi | Anionbytningskromatografiteknologi |
| Antal reaktioner | 10 |
| RNase | Ja |
| Prøvevolumen | <200 ml (høj kopi),< 400 ml (lav kopi) |
| Størrelse | <300 kbp |
| Udbytte | 400 μg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoBond Xtra Midi Plus
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <