Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nukleinsyredetektionsblokerende buffer
Artikelnummer. 11820104 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11820104 500 ml 500ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11820104 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89880A
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Nukleinsyredetektionsblokeringsbuffer er beregnet til brug med Thermo Scientific™ Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit, som den også er en del af.
Nukleinsyredetektionsblokeringsbuffer er beregnet til brug med Thermo Scientific™ Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit, som den også er en del af. Uspecifik binding af proben til membranen kan minimeres ved at inkubere membranen i Blocking Buffer i 15 minutter.
Relaterede produkter
  • Chemiluminescerende Nukleinsyre-Detektionsmodul Kit (Cat. Nr. 89880)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Buffer Blokerende buffer
Produkttype Nukleinsyredetektionsblokerende buffer
Mængde 500 ml
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.