missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nuarimol, TRC

Artikelnummer. 30012612
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012612 5 mg
30009967 25 mg
30003709 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012612 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN9253205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 63284-71-9
Molekylær formel C17 H12 Cl F N2 O
Molekylvægt (g/mol) 314.74
Synonym α-(2-Chlorophenyl)-α-(4-fluorophenyl)-5-pyrimidinemethanol, (±)-Nuarimol, EL 228, EL 228 (fungicide), EL 2289, Nuarimol, Tridal, Trimidal, Trimidal EC, Trimifruit SC
IUPAC navn (2-chlorophenyl)-(4-fluorophenyl)-pyrimidin-5-ylmethanol
SMIL OC(c1ccc(F)cc1)(c2cncnc2)c3ccccc3Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nuarimol
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H12ClFN2O/c18-16-4-2-1-3-15(16)17(22,13-9-20-11-21-10-13)12-5-7-14(19)8-6-12/h1-11,22H
Formel vægt 314.0622
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.