Få mere at vide
NU6300, MedChemExpress
Beskrivelse
NU6300 is a covalent, irreversible and ATP-competitive CDK2 inhibitor with an IC50 value of 0.16 μM. NU6300 can be used for the research of eukaryotic cell cycle- and transcription-related.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NU6300 |
| CAS | 2070015-09-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H23N5O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.39 mM) |
| SMIL | O=S(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(OCC3CCCCC3)=C4C(NC=N4)=N2)(C=C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.49 |
| Formel vægt | 413.49 |
| Vis mere |