Få mere at vide
NSC781406, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499596
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499596 50 mg -
16495767 5 mg 5mg
16474336 100 mg -
16460659 1 mg -
16423038 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499596 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100470
MedChemExpress NSC781406 is a highly potent PI3K and mTOR inhibitor with an IC50 of 2 nM for PI3Kα.
NSC781406 is a highly potent PI3K and mTOR inhibitor with an IC50 of 2 nM for PI3Kα.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NSC781406
CAS 1676893-24-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H27F2N5O5S2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (238.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=CC(F)=CC=C1S(=O)(NC2=CC(C3=CC=C(N=CC=C4C#CCN5CCN(S(C)(=O)=O)CC5)C4=C3)=CN=C2OC)=O
Molekylvægt (g/mol) 627.68
Formel vægt 627.68
Procent renhed 99.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease