Få mere at vide
NSC23005 sodium, MedChemExpress
Beskrivelse
NSC23005 sodium is a novel and effective p18 inhibitor (ED50=5.21 nM) in promoting Hematopoietic stem cells (HSCs) expansion in both murine and human models.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NSC23005 sodium |
| CAS | 1796596-46-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H16NNaO4S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 6.4 mg/mL (20.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O[Na])C1=CC=C(S(=O)(NC2CCCCC2)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.33 |
| Formel vægt | 305.33 |
| Vis mere |