Få mere at vide
NSC16168, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479676
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16479676 50 mg 50mg
16454416 100 mg -
16445857 5 mg -
16413128 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16479676 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100690
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NSC16168
CAS 6837-93-0
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H15NO9S3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (66.00 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C2C(C=C(S(=O)(O)=O)C=C2OS(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)=CC(S(O)(=O)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 473.5
Formel vægt 473.5
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death