Få mere at vide
NSC117079, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467928
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467928 10 mg -
16463867 50 mg -
16407736 100 mg 100mg
16403706 25 mg -
16400398 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16467928 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19819
MedChemExpress NSC117079 is a novel PHLPP inhibitor.
NSC117079 is a novel PHLPP inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NSC117079
CAS 500363-63-3
Farve Purple
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H15N3O7S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (105.60 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C(C(N)=C1C2=O)=CC(NC3=CC=CC(S(=O)(N)=O)=C3)=C1C(C4=C2C=CC=C4)=O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 473.48
Formel vægt 473.48
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation