missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NSC 295642, TRC

Artikelnummer. 30012875
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012875 5 mg
30003879 10 mg
30012175 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012875 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN9005735MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 77111-29-6
Molekylær formel C14 H15 N4 S2 . Cl . Cu
Molekylvægt (g/mol) 402.42
Synonym NSC 295642, [1-(2-Pyridinyl)ethylidene]-hydrazinecarbodithioic Acid Phenylmethyl Wste Copper Complex
IUPAC navn copper;(E)-N-[[benzylsulfanyl(sulfido)-$l^{5}-azanylidene]amino]-1-(2-pyridyl)ethanimine;chloride
SMIL [Cl-].[Cu+2].C\C(=N/N=[N]([S-])SCc1ccccc1)\c2ccccn2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [1-(2-Pyridinyl)ethylidene]-hydrazinecarbodithioic Acid Phenylmethyl Wste Copper Complex
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N4S2.ClH.Cu/c1-12(14-9-5-6-10-15-14)16-17-18(19)20-11-13-7-3-2-4-8-13;;/h2-10H,11H2,1H3;1H;/q-1;;+2/p-1/b16-12+;;
Formel vægt 400.9723
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.