CAS RN 77111-29-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
NSC 295642, TRC
CAS: 77111-29-6 Molekylær formel: C14 H15 N4 S2 . Cl . Cu Molekylvægt (g/mol): 402.42 Synonym: NSC 295642,[1-(2-Pyridinyl)ethylidene]-hydrazinecarbodithioic Acid Phenylmethyl Wste Copper Complex IUPAC navn: copper;(E)-N-[[benzylsulfanyl(sulfido)-$l^{5}-azanylidene]amino]-1-(2-pyridyl)ethanimine;chloride SMIL: [Cl-].[Cu+2].C\C(=N/N=[N]([S-])SCc1ccccc1)\c2ccccn2