missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NS-398, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492057
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492057 50 mg
16468547 5 mg
16456356 100 mg
16405918 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492057 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13913

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NS-398 is a non-steroidal an-inflammatory agent with analgesic and antipyretic effects, and selectively inhibits prostaglandin G/H synthase 2/cyclooxygenase 2 (COX-2) activity, with an IC50 of 3.8 μM, and has no effect on COX-1 at 100 μM.

NS-398 is a non-steroidal an-inflammatory agent with analgesic and antipyretic effects, and selectively inhibits prostaglandin G/H synthase 2/cyclooxygenase 2 (COX-2) activity, with an IC50 of 3.8 μM, and has no effect on COX-1 at 100 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NS-398
CAS 123653-11-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H18N2O5S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (318.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL CS(=O)(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC2CCCCC2)=O
Molekylvægt (g/mol) 314.36
Formel vægt 314.36
Procent renhed 98.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.