Få mere at vide
NRC-2694, MedChemExpress
Beskrivelse
NRC-2694 is an epidermal growth factor receptor (EGFR) antagonist with anti-cancer and anti-proliferative properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NRC-2694 |
| CAS | 936446-61-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H26N4O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (597.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(C#C)=C3)=C2C=C1OCCCN4CCOCC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.49 |
| Formel vægt | 418.49 |
| Vis mere |