Få mere at vide
NPS ALX Compound 4a, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466517
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16466517 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16466517 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103090
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress NPS ALX Compound 4a is a potent and selective 5-hydroxytryptamine6 (5-HT6) receptor antagonist, with an IC50 of 7.2 nM and a Ki of 0.2 nM.
NPS ALX Compound 4a is a potent and selective 5-hydroxytryptamine6 (5-HT6) receptor antagonist, with an IC50 of 7.2 nM and a Ki of 0.2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NPS ALX Compound 4a
CAS 299433-10-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H25N3O2S
Mængde 5 mg
SMIL O=S(N1C=CC2=C1C=C(N3CC(CCC4)N4CC3)C=C2)(C5=C6C=CC=CC6=CC=C5)=O
Molekylvægt (g/mol) 431.55
Formel vægt 431.55
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation