missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NPS-2143 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499956
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499956 50 mg
16473518 10 mg
16426247 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499956 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10171

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NPS-2143 hydrochloride (SB-262470A hydrochloride), an orally active calcilytic agent, is a selective and potent calcium ion-sensing receptor (CaSR) antagonist. NPS-2143 hydrochloride (SB-262470A hydrochloride) blocks increases in cytoplasmic Ca2+ concentrations (IC50=43 nM) elicited by activating the Ca2+ receptor in HEK 293 cells expressing the human Ca2+ receptor.

NPS-2143 hydrochloride (SB-262470A hydrochloride), an orally active calcilytic agent, is a selective and potent calcium ion-sensing receptor (CaSR) antagonist. NPS-2143 hydrochloride (SB-262470A hydrochloride) blocks increases in cytoplasmic Ca2+ concentrations (IC50=43 nM) elicited by activating the Ca2+ receptor in HEK 293 cells expressing the human Ca2+ receptor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NPS-2143 hydrochloride
CAS 324523-20-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H26Cl2N2O2
Mængde 50 mg
Synonym SB-262470A hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.53 mM) ∣H2O : 1.85 mg/mL (4.15 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL N#CC1=C(OC[C@@H](CNC(C)(C)CC2=CC=C3C=CC=CC3=C2)O)C=CC=C1Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 445.38
Formel vægt 445.38
Procent renhed 99.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.