Få mere at vide
NPS-1034, MedChemExpress
Beskrivelse
NPS-1034 is a dual inhibitor of AXL and MET with IC50s of 10.3 and 48 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NPS-1034 |
| CAS | 1221713-92-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H23F2N5O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 34 mg/mL (61.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(C)N(C)N(C2=CC=C(F)C=C2)C1=O)NC3=CC=C(OC4=C5C(NC=C5C6=CC=CC=C6)=NC=C4)C(F)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 551.54 |
| Formel vægt | 551.54 |
| Vis mere |