Få mere at vide
Novaluron, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437356
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16437356 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16437356 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17519
MedChemExpress Novaluron is a chemical with pesticide properties, belonging to the class of insecticides called insect growth regulators.
Novaluron is a chemical with pesticide properties, belonging to the class of insecticides called insect growth regulators.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Novaluron
CAS 116714-46-6
Farve Light Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H9ClF8N2O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 120 mg/mL (243.56 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC(NC1=CC=C(OC(F)(F)C(F)OC(F)(F)F)C(Cl)=C1)=O)C2=C(F)C=CC=C2F
Molekylvægt (g/mol) 492.7
Formel vægt 492.7
Procent renhed 99.71%
Grad Research
Fysisk form Solid