Få mere at vide
Merck Millipore Novagen™ KOD Hot Start DNA Polymerase
For PCR amplification of long strand and GC-rich DNA templates, cloning and cDNA amplification applications
Brand:  Merck Millipore 71086-3
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12838435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4380.00 DKK
    3220.00 DKK / Hver
    Save 1160.00 DKK
    26% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • High accuracy, yield, and processivity of commercially available proofreading DNA polymerases
  • Amplifies genomic DNA templates up to 12 kbp
  • Amplifies plasmid and lambda DNA templates up to 21 kbp
  • Successfully amplifies GC-rich sequences
  • Eliminates mispriming and primer-dimer formation
  • Convenient room-temperature setup compatible with automation
  • Optimal KOD Hot Start Buffer for PCR performance over wide range of targets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only