Få mere at vide
Notoginsenoside R2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431598
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16431598 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16431598 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0909
MedChemExpress Notoginsenoside R2 is a newly isolated notoginsenoside from Panax notoginseng, showed neuroprotective effects against 6-OHDA-induced oxidative stress and apoptosis.
Notoginsenoside R2 is a newly isolated notoginsenoside from Panax notoginseng, showed neuroprotective effects against 6-OHDA-induced oxidative stress and apoptosis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Notoginsenoside R2
CAS 80418-25-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C41H70O13
Mængde 5 mg
Synonym 20(S)-Notoginsenoside R2 Ginsenoside Ng-R2
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (129.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(C[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)([H])[C@@H]4O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]5O)([H])[C@@H]5O)[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]6([C@@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC6)C
Molekylvægt (g/mol) 770.99
Formel vægt 770.99
Procent renhed 98.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation