Få mere at vide
Thermo Scientific™ North2South™ Kemiluminescerende hybridiserings- og detektionskit
Artikelnummer. 11869320 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
375 ml
Pakningsstørrelse:
375ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11869320 375 ml 375ml
1 options
Artikelnummer. 11869320 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37555
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Få konsistente, meget følsomme Southern blot-resultater med en roman ECL HRP-substrat og optimeret hybridiserings- og blokeringsbuffere.
Thermo Scientific™ North2South Chemiluminescent Detection Kit kombinerer en roman ECL substrat for peberrodsperoxidase (HRP) og optimeret hybridiserings- og blokeringsbuffere for at sikre konsistente, højfølsomme Southern blot-resultater.
De Thermo Scientific North2South Hybridization and Detection Kit kombinerer et nyt forbedret luminolsubstrat for peberrodsperoxidase (HRP) med optimeret præfabrikerede hybridiserings- og blokeringsbuffere for at sikre ensartede resultater og høj følsomhed. En hvilken som helst nukleinsyreblot kan hybridiseres med den passende biotinylerede (biotin-mærkede) oligonukleotidprobe. Efter et kort membranblokeringstrin påvises biotinmærket med streptavidin-HRP og en 5-minutters inkubation med det kemiluminescerende substrat. Resultater optages nemt ved kort eksponering for røntgenfilm (1-15 minutter) eller CCD-kamera.
Højdepunkter:
  • Følsomhed lig med eller større end 32 P
  • Kan bruges til mange formater
  • Højt niveau af lysudbytte og ensartet lav baggrund giver mulighed for meget korte eksponeringstider ved brug af afkølede CCD-kamerasystemer eller film
  • Klar-til-brug buffere og kort procestid gør skift fra radioaktiv detektion til kemiluminescensdetektion til en nem overgang, selv for nybegyndere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Giver 60 mM natriumcitrat, 600 mM natriumchlorid, 0,2 % SDS, pH 7,9, når det fortyndes 1:1 i vand
Til brug med (applikation) Ikke-radioaktiv Southern og Northern blotting
Produkttype North2South Hybridization Stringency Wash Buffer (2X)
Mængde 375 ml