Få mere at vide
Thermo Scientific™ North2South™ Hybridiseringsbuffer
Artikelnummer. 10066213 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10066213 125 ml 125ml
1 options
Artikelnummer. 10066213 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37549
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Få konsistente, meget følsomme Southern blot-resultater med en roman ECL HRP-substrat og optimeret hybridiserings- og blokeringsbuffere.
Thermo Scientific™ North2South Chemiluminescent Detection Kit kombinerer en roman ECL substrat for peberrodsperoxidase (HRP) og optimeret hybridiserings- og blokeringsbuffere for at sikre konsistente, højfølsomme Southern blot-resultater.
De Thermo Scientific North2South Hybridization and Detection Kit kombinerer et nyt forbedret luminolsubstrat for peberrodsperoxidase (HRP) med optimeret præfabrikerede hybridiserings- og blokeringsbuffere for at sikre ensartede resultater og høj følsomhed. En hvilken som helst nukleinsyreblot kan hybridiseres med den passende biotinylerede (biotin-mærkede) oligonukleotidprobe. Efter et kort membranblokeringstrin påvises biotinmærket med streptavidin-HRP og en 5-minutters inkubation med det kemiluminescerende substrat. Resultater optages nemt ved kort eksponering for røntgenfilm (1-15 minutter) eller CCD-kamera.
Højdepunkter:
  • Følsomhed lig med eller større end 32 P
  • Kan bruges til mange formater
  • Højt niveau af lysudbytte og ensartet lav baggrund giver mulighed for meget korte eksponeringstider ved brug af afkølede CCD-kamerasystemer eller film
  • Klar-til-brug buffere og kort procestid gør skift fra radioaktiv detektion til kemiluminescensdetektion til en nem overgang, selv for nybegyndere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 2 til 8 °C.
Buffer Hybridiseringsbuffer
Detektionsmetode Kromogent
Produktlinje North2South
Produkttype Hybridiseringsbuffer
Mængde 125 ml