Få mere at vide
Honeywell™ AK Latex renrumshandsker
Kemikalieresistente handsker af naturgummilatex har en diamantpræget håndflade for sikkert tørt og vådt greb. Velegnet til klasse 100/ISO 5 eller højere renrum.
Brand:  Honeywell™ AK1815O/9
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 14871511
Advarsel:
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • 100% naturgummilatex har forbedret fingerfærdighed og elasticitet
  • Pulverfri fremstillingsproces reducerer partikelformig og ekstraherbar forurening
  • Diamantpræget håndflade giver ekstra greb på våde overflader
  • Renrum pakket for at beskytte handsker mod luftbåren forurening
  • Dobbeltpose med renrumskompatibel emballage og mærkningsmaterialer
  • Størrelse præget på handsker, så der ikke er blæk til at forurene processen
  • Velegnet til renrum op til klasse 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IEST-RP-CC005.3, ASTM F739
Klasse 100 (ISO 5)
Delvist tekstureret
Latex
9
20 mio
AK1815/O/9
15 tommer
EN388, EN374-3
Orange
Nej
Pulverfri
Ikke steril
0.50 mm
AK
38 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Brochures
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Honeywell™ AK Latex renrumshandsker > Størrelse: 9