Få mere at vide
Gibco™ Normalt gedeserum
Artikelnummer. 10098792 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10098792 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 10098792 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. PCN5000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Normalt gedeserum
Normalt gedeserum. Helt serum fås fra ikke-immuniserede (præimmune) sunde geder. Serumet klares gennem et 0,8 mikron lavproteinbindingsfilter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Arter Ged/Gede
Form Væske
Produkttype Gedeserum
Mængde 5 ml
Sterilitet Steril
Forsendelsestilstand Tøris
Analytspecifikt reagens. Analytiske og præstationskarakteristika er ikke fastlagt.