Få mere at vide
Norflurazon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norflurazon |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClF3N3O/c1-17-9-6-18-19(11(20)10(9)13)8-4-2-3-7(5-8)12(14,15)16/h2-6,17H,1H3 |
| Formel vægt | 303.0386 |
| Procent renhed | >95% |