Få mere at vide
Norfluoxetine-d5 Hydrochloride (Phenyl-d5), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norfluoxetine-d5 Hydrochloride (Phenyl-d5) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15H,10-11,20H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D; |
| Formel vægt | 336.1265 |