Få mere at vide
Norfloxacin, Thermo Scientific™
A synthetic fluoroquinolone antibiotic
255.23 DKK - 1701.52 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 70458-96-7
Molekylær formel C16H18FN3O3
Molekylvægt (g/mol) 319.336
MDL nummer MFCD00079532
InChI nøgle OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Baccidal; Sebercim
PubChem CID 4539
ChEBI CHEBI:100246
IUPAC navn 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid
SMIL CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15464979
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62652.03
1g
255.23 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15474979
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62652.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
589.56 DKK
530.65 DKK / 5g
Spare 58.91 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15484979
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62652.14
25g
1701.52 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in acetic acid. Also soluble in acetone or cloroform. Slightly soluble in water
Notes
Store away from heat and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep it refrigerated.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
70458-96-7
319.336
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
4539
1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid
C16H18FN3O3
MFCD00079532
Baccidal; Sebercim
CHEBI:100246
CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
Tekniske data
Norfloxacin
White to Yellow
MFCD00079532
Baccidal; Sebercim
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid
4539
319.33
70458-96-7
C16H18FN3O3
14,6700
Soluble in acetic acid; Also soluble in acetone or cloroform; Slightly soluble in water
CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
319.336
CHEBI:100246
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 274-614-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VB5005000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater