Få mere at vide
Norfloxacin
Description
Det anvendes som et antibakterielt middel med fluoreret kinolon. Det anvendes klinisk til behandling af urinvejsinfektioner og prostatitis. I neutrofiler fra cirrotiske personer øger norfloxacin udtrykket af IL-10 og hæmoxygenase 1 (HO-1) og nedsætter udtrykket af proinflammatoriske cytokiner. Derudover binder norfloxacin, når det er komplekseret med guld(III), til DNA og hæmmer cellulær proliferation i flere kræftcellelinjer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselig i eddikesyre. Også opløselig i acetone eller kloroform. Let opløselig i vand
Bemærk
Opbevar den væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret. Hold den kølet.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Norfloxacin |
| Type | Norfloxacin |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 220 °C til 221 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,6700 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i eddikesyre; Også opløselig i acetone eller kloroform; Let opløselig i vand |
| Formel vægt | 319.33 |