Få mere at vide
Norfloxacin Nicotinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norfloxacin Nicotinate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18FN3O3.C6H5NO2/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20;8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23);1-4H,(H,8,9) |
| Formel vægt | 442.1652 |