CAS RN 118803-81-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Norfloxacin Nicotinate, TRC
CAS: 118803-81-9 Molekylær formel: C16H18FN3O3 . C6H5NO2 Molekylvægt (g/mol): 442.4 Synonym: Mono[1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylate] 3-Pyridinecarboxylic Acid,1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-mono-3-pyridinecarboxylate 3-Quinolinecarboxylic Acid,1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid compd. with 3-Pyridinecarboxylic Acid IUPAC navn: 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid;pyridine-3-carboxylic acid SMIL: CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3.OC(=O)c4cccnc4