missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nor Acetildenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nor-acetildenafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32N6O3/c1-5-7-18-21-22(29(4)27-18)24(32)26-23(25-21)17-14-16(8-9-20(17)33-6-2)19(31)15-30-12-10-28(3)11-13-30/h8-9,14H,5-7,10-13,15H2,1-4H3,(H,25,26,32) |
| Formel vægt | 452.2536 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?