Få mere at vide
Nonanophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonanophenone |
| Smeltepunkt | 14°C |
| Tæthed | 0.94 |
| Kogepunkt | 139°C to 140°C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.506 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2047454 |
| Formel vægt | 218.34 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering