Få mere at vide
Nonanophenon, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonanophenone |
| Smeltepunkt | 14 °C |
| Tæthed | 0.94 |
| Kogepunkt | 139 °C til 140 °C (2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.506 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2047454 |
| Formel vægt | 218.34 |
| Procent renhed | 97% |