Få mere at vide
Nonanophenon, 97 %
Artikelnummer. 11424933
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424933 10 g 10g
11434933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12238.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6008-36-2 | C15H22O | 218,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6008-36-2
Molekylær formel C15H22O
Molekylvægt (g/mol) 218.34
MDL nummer MFCD00048965
InChI nøgle PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
PubChem CID 80108
IUPAC navn 1-phenylnonan-1-on
SMIL CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonanophenone
Smeltepunkt 14°C
Tæthed 0.94
Kogepunkt 139°C to 140°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.506
Mængde 10 g
Beilstein 2047454
Formel vægt 218.34
Procent renhed 97%