Få mere at vide
Nonanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonanamide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H2,10,11) |
| Formel vægt | 157.1467 |