Få mere at vide
Nonanal, TRC
Artikelnummer. 30137484
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137484 50 g
30135980 10 g
30009912 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN64933050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-19-6
Molekylær formel C9 H18 O
Molekylvægt (g/mol) 142.24
IUPAC navn Nonanal
SMIL CCCCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pelargonaldehyde
Mængde 50 g
Synonym Nonanal, Nonanaldehyde (7CI), Aldehyde C 09, Aldehyde C 9, NSC 5518, Nonaldehyde, Nonanoic aldehyde, Nonylaldehyde, Nonylic aldehyde, Pelargonaldehyde, Pelargonic aldehyde, n-Nonanal, n-Nonylaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Formel vægt 142.1358