Få mere at vide
Nonanal, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879430
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
15879430 50 mL
1 options
Artikelnummer. 15879430 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8071660050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 124-19-6
Tæthed 0.83 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel CH3(CH2)7CHO
MDL nummer MFCD00007030
Mængde 50 mL
Synonym Nonanal, Pelargonaldehyde, Nonanal
Molekylvægt (g/mol) 142.24