Få mere at vide
Nonanal, 97%
Beskrivning
Nonanal bruges til duftende slutprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nonanal anvendes til parfumerede slutprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med reduktionsmidler, stærke baser og stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Nonanal |
| Tæthed | 0.825 |
| Kogepunkt | 79 °C til 81 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 63 °C (64 °C) |
| Brydningsindeks | 1.424 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1236701 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 142.24 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.