Få mere at vide
Nodinitib-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480028
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480028 5 mg 5mg
16473606 25 mg -
16447496 100 mg -
16443577 50 mg -
16437558 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480028 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18639
MedChemExpress Nodinitib-1 (ML130;CID-1088438) is a NOD1 inhibitor with an IC50 of 0.56 μM.
Nodinitib-1 (ML130
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nodinitib-1
CAS 799264-47-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H13N3O2S
Mængde 5 mg
Synonym ML130 CID-1088438
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (69.60 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL NC1=NC2=CC=CC=C2N1S(=O)(C3=CC=C(C)C=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 287.34
Formel vægt 287.34
Procent renhed 99.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation