Få mere at vide
NOD-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
NOD-IN-1 is a potent mixed inhibitor of nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like receptors, NOD1 and NOD2, with IC50 of 5.74 μM and 6.45 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NOD-IN-1 |
| CAS | 132819-92-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H17NO4S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (291.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(N1C(C(OCC)=O)=CC2=CC=CC=C21)(C3=CC=C(C)C=C3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.4 |
| Formel vægt | 343.4 |
| Vis mere |