Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nobiletin
Artikelnummer. 16641842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16641842 250 mg
16631842 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16641842 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463522500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 478-01-3 | C21H22O8 | 402,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 478-01-3
Molekylær formel C21H22O8
Molekylvægt (g/mol) 402.40
InChI nøgle MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-chromen-4-on
SMIL COC1=CC=C(C=C1OC)C1=CC(=O)C2=C(OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nobiletin
Smeltepunkt 138,0 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 402.39